Key Documents
477168
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecane
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Undecyloxirane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +10°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
138 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter