Documenti
477141
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxydodecane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +10°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1