474452
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl acrylate
95%
Sinonimo/i:
HFBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
contiene
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.352 (lit.)
P. eboll.
40-43 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-2-4(14)15-3-6(9,10)5(8)7(11,12)13/h2,5H,1,3H2
LMVLEDTVXAGBJV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.