Key Documents
474185
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyl ether
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8F16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
488.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.342 (lit.)
P. eboll.
251 °C (lit.)
Densità
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C12H8F16O2/c13-5(14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)12(27,28)10(23,24)8(19,20)6(15,16)3-29-1-4-2-30-4/h4-5H,1-3H2
AVKVPTNDWAGIMH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)