Documenti fondamentali
473553
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
95%
Punto di fusione
273-276 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccn2
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)