Documenti
470465
Sigma-Aldrich
tert-Dodecyl polysulfide
average Mn ~434, TPS® 20
Sinonimo/i:
Di-tert-dodecyl polysulfide, TPS® 20
About This Item
Formula condensata:
(C9H19C(CH3)2)2Sx
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
PM
average Mn ~434
Produttore/marchio commerciale
TPS® 20
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
Viscosità
53 cP(40 °C)(lit.)
Temp. transizione
pour point −21 °C
Densità
0.95 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(C)(C)SSC(C)(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S3/c1-17(19(3,4)5)21(9,10)23(13,14)25-27-26-24(15,16)22(11,12)18(2)20(6,7)8/h17-18H,1-16H3
AWSNFBCZTJENAR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Arkema Inc.
TPS is a registered trademark of Arkema France
The Gene Construction Kit is a trademark of Textco
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter