470082
4-(Trifluoromethylthio)phenol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
77-78 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3