465232
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 2-functionalized aromatic monoaldehydes, via reaction with different secondary amines and phenol
- fluorostilbenes
- benzyl amine-based histamine H3 antagonist having serotonin reuptake activity
- 6-bromo-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3