Key Documents
463396
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl L-pyroglutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. eboll.
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter