46195
Farnesylacetone
technical, mixture of stereo isomers, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
6,10,14-Trimethyl-5,9,13-pentadecatrien-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
Densità
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=O
InChI
1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3
LTUMRKDLVGQMJU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves