Documenti
447765
Sigma-Aldrich
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Sinonimo/i:
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H6ClF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3