Documenti
441716
Sigma-Aldrich
Bis[1-(tert-butylperoxy)-1-methylethyl]benzene
96%
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2OOC(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Saggio
96%
Composizione
active oxygen content, 9 wt. %
t1/2
10 hr(110 °C)
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
≥80 °C (SADT) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OOC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)OOC(C)(C)C
Applicazioni
Free radical polymerization initiator.
Initiates degradation of polypropylene, initiates polymerization and cross-links elastomers and olefins. Acts as a synergist in halogen-containing fire retardant plastics.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Org. Perox. D
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges