441341
N,N-dimetilformamide-d7
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
DMF-d7, Eptadeutero-N,N-dimetilformamide
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pk of 10 × 0.75 mL
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C - closed cup