423971
Ethyl 4-pyridylacetate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
127-128 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-19 °C (lit.)
Densità
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-3-5-10-6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
QVLJLWHOILVHJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used for the the following:
- As a starting material in the synthesis of 4-piperidylethanol.
- As a reactant in the synthesis of 4-(pyridyl) isosteres of meperidine.
- As a starting material in the synthesis of ethyl-4-piperidylacetate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter