Documenti fondamentali
417858
Sigma-Aldrich
Zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate
98%
Sinonimo/i:
Hexafluoroacetylacetone zinc derivative
About This Item
Formula condensata:
Zn(C5HF6O2)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
515.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Zn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.2H2O.Zn/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h2*1,12H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2/b2*2-1-;;;
HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications