415316
(−)-Sparteine
99%
Sinonimo/i:
(−)-Lupinidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −16.5°, c = 10 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup