Documenti
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. eboll.
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves