Documenti fondamentali
403490
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylsilane
95%
Sinonimo/i:
Diphenylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2SiHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.75
Beilstein:
2937164
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. eboll.
143 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)