Documenti fondamentali
400807
Sigma-Aldrich
Potassium selenate
−100 mesh, 99%
About This Item
Formula condensata:
K2SeO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99%
Dimensione particelle
−100 mesh
Densità
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K].O[Se](O)(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)