Documenti
400432
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Beilstein:
1963428
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
93-95 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-3-2-4-7(5-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup