Documenti fondamentali
391123
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzoylmethanato)iron
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H36FeO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
O=C(\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)O\C(=C\C(=O)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
Applicazioni
Air-stable, non-hygroscopic, THF-soluble catalyst for the coupling of alkenyl halides with Grignard reagents, and for the samarium(II) iodide promoted intramolecular Barbier-type reaction for the synthesis of bicyclo[m.n.l]alkan-1-ols.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4112-4112 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 40, 599-599 (1975)