Documenti
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)sulfur diimide
95%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3SiN=]2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.46
Beilstein:
1210296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)