Documenti fondamentali
388157
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(ethyl acetoacetato)diisopropoxide
technical grade
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH2OCOCH=C(O-)CH3]2Ti(OCH(CH3)2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
technical grade
Tensione di vapore
0.33 psi ( 20 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO\C(O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)O\C(OCC)=C/C(C)=O)=C\C(C)=O
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)