Documenti fondamentali
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(−)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Sinonimo/i:
(1S,2S,5S)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Beilstein:
3196635
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)