Documenti fondamentali
378593
Supelco
IWT® TMD-8 hydrogen and hydroxide form
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Descrizione
self-indicating mixed bed resin
Parametri
41 °C max. temp.
Matrice
gel
Dimensione particelle
16-40 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Descrizione generale
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Applicazioni
Self-indicating resin. Changes color from blue-green to amber when exchange capacity reached
Note legali
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)