365823
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
98%
Sinonimo/i:
5-Nitro-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
105-110 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter