Documenti
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl