Documenti
332569
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin/epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
InChI
1S/C6H12O6.C3H5ClO/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-2-1-3-5/h2-11H,1H2;1,3,5H,2H2/b;3-1-/t2?,3-,4?,5?,6?;/m1./s1
LXLFLTLTIRTMCL-ATQFLDRASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3