331856
(2S,3R)-(+)-N-Z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine
99%
Sinonimo/i:
Benzyl (2S,3R)-(+)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]25/D +66°, c = 5.5 in methylene chloride
Punto di fusione
205-207 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CN([C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m1/s1
HECRUWTZAMPQOS-PKTZIBPZSA-N
Applicazioni
- α-Amino-β-silyloxy-ester, a key intermediate for the preparation of antimalarial drug quinine and its analogs.
- R, R-Formylglycine dimethylacetal, a key intermediate for the preparation of tuberculostatic compound capreomycin IB.
- 2R,5R,6S-2-(Methoxycarbonylmethyl)-5,6-diphenylmorpholine hydrochloride, a key intermediate for the preparation of an antibiotic (+)-negamycin.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3