Key Documents
329975
(+)-Boldine hydrochloride
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21NO4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.84
Numero CE:
ID PubChem:
Saggio
99%
InChI
1S/C19H21NO4.ClH/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18;/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3;1H
MUGNKMCHLPQCMV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3