Documenti fondamentali
328731
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl chloroformate
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
P. ebollizione
132-133 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1OC(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-4-2-1-3-5(6)9(11)12/h1-4H
FHLXUWOHGKLDNF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder 2-nitrophenol
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaofei Wang et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4641-4659 (2018-08-28)
Improvement in drug accumulation in the lungs through inhalation administration and high expression of MMP2 and MMP9 in lung tumors have both been widely reported. MMP2/9-triggered-release micelles were constructed and in vitro and in vivo studies of inhalation administration against