Documenti
305332
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
80-90 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)c(OC)c1C