Documenti fondamentali
30249
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinonimo/i:
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (AT)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)