Key Documents
300233
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-benzocoumarin
99%
Sinonimo/i:
2-Amino-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
190-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2OC(=O)c3ccccc3-c2c1
InChI
1S/C13H9NO2/c14-8-5-6-12-11(7-8)9-3-1-2-4-10(9)13(15)16-12/h1-7H,14H2
DGSQFJGGUZPEHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Amino-3,4-benzocoumarin may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3