Documenti
293806
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
90 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1nccnc1OC
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-6-7(10-2)9-5-4-8-6/h4-5H,3H2,1-2H3
DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethyl-3-methoxypyrazine has been employed as internal standard for determination of taste and odour causing compounds using the granular adsorbent, Ambersorb 572, by gas chromatography-high resolution mass spectrometry.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
J P Palmentier et al.
The Analyst, 126(6), 840-845 (2001-07-12)
A method for the analysis of six taste and odour causing compounds in aqueous samples using the granular adsorbent, Ambersorb 572, and gas chromatography-high resolution mass spectrometry (GC-HRMS) has been developed. This method for the determination of geosmin, 2-methylisoborneol (2-MIB)