Documenti fondamentali
286451
Sigma-Aldrich
Methyl γ-linolenate
98%
Sinonimo/i:
γ-Linolenic acid methyl ester, ω-6 Linolenic acid methyl ester, 6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester, Fame 18:3n-6, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Jubie et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 263-263 (2015-08-05)
Isolation of methyl gamma linolenate from Spirulina platensis using flash chromatography and its apoptosis inducing effect against human lung carcinoma A- 549 cell lines. Gamma linolenic acid is an important omega-6 polyunsaturated fatty acid (PUFA) of medicinal interest was isolated