Key Documents
281484
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
65%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(CH3)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Concentrazione
65%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
90-95 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CO)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(3-6)5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3
VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup