279552
4-Chloro-3-ethylphenol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
45-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h3-5,10H,2H2,1H3
DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup