Documenti
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
207-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3