Documenti
273384
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Formula condensata:
CCl3C(=NH)OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter