Documenti
272507
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3COCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.57
Beilstein:
1943217
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
UENGBOCGGKLVJJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Applicazioni
2-Chloro-2′,4′-difluoroacetophenone was used in the synthesis of allyl alcohol.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective synthesis of the optical isomers of broad-spectrum orally active antifungal azoles, SCH 42538 and SCH 45012.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 4(16), 2023-2028 (1994)