Documenti
271284
Supelco
DEAE–Sephadex® A-50
40-120 μm
Sinonimo/i:
2-(Diethylamino)ethyl-Sephadex®, Sephadex® DEAE A-50
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Dimensione particelle
40-120 μm
Note legali
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Sostituito da