268380
Stearic acid
≥98%
Sinonimo/i:
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 173.7 °C)
Saggio
≥98%
P. eboll.
361 °C (lit.)
Punto di fusione
67-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da