Documenti
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
Forma fisica
granular
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N