Documenti
262129
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorotoluene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
Densità
1.543 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
RTIPTGMVQIIMKL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-chlorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-methylbenzophenone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
The synthesis and electronic absorption spectra of 3-phenyl-3 (4-pyrrolidino-2-substituted phenyl)-3H-naphtho [2, 1-b] pyrans: further exploration of the ortho substituent effect.
Gabbutt CD, et al.
Tetrahedron, 62(4), 737-745 (2006)