Key Documents
251879
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
101 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Dichlorophenyl isocyanate has been used in the preparation of pyridine-urea analog.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Luping Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(22), 3979-3982 (2003-11-01)
Development for a class of potent 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone inhibitors of p38a MAP kinase is described. Modification of N-1 aryl and C-6 arylsulfide in 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone analogues for the interaction with the hydrophobic pockets in p38 active site is also discussed.