Key Documents
246042
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
Densità
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da