Key Documents
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H40O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)