Documenti fondamentali
243698
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
RbOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
99% trace metals basis
Stato:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
Impurezze
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.74 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)