Key Documents
229180
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl L-tartrate
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.25
Beilstein:
1727863
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
eCl@ss:
39021705
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]24/D +17°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
152 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Applicazioni
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)